Learn More
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 10792402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10792402 5 g Glass Bottle 5g
10773223 100 g Flacone in plastica 100g
10792592 500 g Glass Bottle 500g
10562714 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10792402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423310050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare H24Mo7N6O24·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 1235.86
Numero MDL MFCD00167059
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Punto di fusione 190°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 2.49
Informazioni di decomposizione >150°C
Densità 2.4900g/mL
Formula lineare (NH4)6Mo7O24·4H2O
Indice di Merck 15, 530
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 1235.86
Percent Purity 81.0 to 83.0% (MoO3)
Grado Reagente ACS