Learn More
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Indice di Merck | 15, 530 |
| Peso formulazione | 1235.86 |
| Percent Purity | 81.0 to 83.0% (MoO3) |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate