Learn More
Ammonium Nitrate, ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15627680 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15627680 500 g Flacone in polietilene 500g
15617680 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15627680 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore A9642500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificadores de productos químicos
CAS 6484-52-2
Formula molecolare H4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 80.04
Numero MDL MFCD00011425
InChI Key DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC Name ammonium nitrate
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Ammonium nitrate
Punto di fusione 169°C
Colore Colorless
pH 4.5 to 6 (at 20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare NH4NO3
Numero UN UN1942
Peso formulazione 0.84g/mol
Percent Purity ≥99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 1.72g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.