Learn More
Ammonium Nitrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15632100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15632100 50 kg 50kg
15622100 500 g 500g
15612100 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15632100 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 22124450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 6484-52-2
Formula molecolare H4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 80.04
Numero MDL MFCD00011425
InChI Key DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC Name ammonium nitrate
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Nitrate
Quantità 50 kg
Formula lineare NH4NO3
Numero UN 1942
Peso formulazione 80.04g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Residuo dopo la combustione ≤0.01%