Learn More
Ammonium nitrate Analytical Reagent, Reag. ACS Reag. Ph. Eur., Solstice
Beskrivning
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 6484-52-2 |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 6 x 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula molecolare | H4N2O3 |
| Numero MDL | MFCD00011425 |
| InChI Key | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| SMILES | [NH4+].[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | ammonium nitrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 80.04 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium nitrate
- Attenzione
- Solido comburente Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?