Specifications
| Punti di ebollizione | 210°C |
| Punto di fusione | 169°C |
| Colore | White |
| pH | 4.5 to 6.0 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 80.04g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium nitrate
- Attenzione
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.