Learn More
Ammonium Nitrate, Solstice
Codice prodotto. 15663230 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15663230 500 g 500g
15643230 1 kg 1kg
15653230 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15663230 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 31114500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6484-52-2
Formula molecolare H4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 80.04
Numero MDL MFCD00011425
InChI Key DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC Name azanium;nitrate
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Nitrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 500 g
Formula lineare NH4NO3
Numero UN 1942
Peso formulazione 80.04g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione ≤0.01% (as SO4)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.