Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, 99.0 to 101.0%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15652150 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15652150 500 g Flacone in polietilene 500g
15632150 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15652150 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 221716500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 142.111
Numero MDL MFCD00149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC Name diazanium;oxalate;hydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Oxalate Monohydrate
Quantità 500 g
Formula lineare (NH4)2C2O4 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3759830
Peso formulazione 142.11g/mol
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Residuo dopo la combustione ≤0.02%