Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Ammonium oxalate monohydrate |
| Punto di fusione | 70.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Residuo dopo la combustione | 0.02% max |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | (CO2NH4)2·H2O |
| Indice di Merck | 15, 534 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium oxalate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.