Learn More
Ammonium oxalate monohydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10697211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10697211 500 g 500g
10054013 100 g 100g
10552754 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10697211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423365000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.75€
    68.20€ / 500g
    Risparmia 4.55€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H8N2O4·H2O
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Numero MDL MFCD00149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC Name diazanium;oxalate;hydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium oxalate monohydrate
Punto di fusione 70.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.02% max
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (CO2NH4)2·H2O
Indice di Merck 15, 534
Informazioni di solubilità Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 142.11
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.