Learn More
Ammonium oxalate monohydrate, ACS, 99.0-101.0%
Codice prodotto. 11393278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393278 100 g 100g
11383278 500 g 500g
11373278 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036228.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
In detinning of iron, metal polishing | CAS: 6009-70-7 | C2H10N2O5 | 142.111 g/mol
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metalsAmmonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 142.111
Numero MDL MFCD00149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC Name diazanium;oxalate;hydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Oxalate Monohydrate
Punto di fusione 70°C (decomposition)
Nota nome Monohydrate
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.0-101.0%
Densità 1.5
Beilstein 3759830
Indice di Merck 14,537
Informazioni di solubilità Soluble in water; Slightly soluble in alcohol.
Peso formulazione 142.11 (124.10 Anhydrous)
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate