Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10705901 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10705901 500 g 500g
10438590 100 g 100g
10213230 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10705901 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/6040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6009-70-7 | Molecular Formula: C2H10N2O5 | Molecular Weight: 142.11 g/mol
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Numero MDL 149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name oxalic acid diamine hydrate
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Specifica
Punto di fusione 70°C
Colore White
pH 6.4
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 142.11g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone..
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate