Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 70°C |
| CAS | 6009-70-7 |
| Colore | White |
| pH | 6.4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | C2H10N2O5 |
| Numero MDL | 149694 |
| InChI Key | MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.N.O.OC(=O)C(O)=O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium oxalate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate