Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, greaterthan equal99%, ACS, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11480492 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11480492 1 kg
11460492 100 g
11470492 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480492 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219140891
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 142.111
Numero MDL Number MFCD00149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC Name diazanium;oxalate;hydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Oxalate Monohydrate
Nota nome Monohydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Peso formulazione 142.1
Grado ACS