Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | (NH4)2C2O4 · H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3759830 |
| Peso formulazione | 142.11g/mol |
| Percent Purity | 99.5 to 101% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium oxalate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate-1-hydrate