Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| CAS | 6009-70-7 |
| Formula molecolare | C2H2O4 . 2H3N . H2O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3 |
| SMILES | N.N.O.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC Name | diazanium;oxalate |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.1 |
| Peso formulazione | 142.059 |