Learn More
Ammonium peroxydisulfate, Electrophoresis Grade
Codice prodotto. 15474349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474349 25 g 25g
15410217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15474349 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61856.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-54-0
Formula molecolare H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 228.19
Numero MDL MFCD00003390
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC Name diazanium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium peroxydisulfate
Punto di fusione 120°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità None
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.5
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.982
Formula lineare (NH4)2S2O8
Numero UN UN1444
Indice di Merck 14,541
Peso formulazione 228.2
Grado Elettroforesi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium peroxydisulfate, Electrophoresis Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium persulfate