Learn More
Ammonium Persulfate, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11426421 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426421 500 g 500g
11406421 25 g -
11416421 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426421 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219398890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    276.15€ / 500g
    Risparmia 13.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Ammonium Persulfate, Molecular Biology Reagent is a polymerization catalyst used with TEMED for polyacrylamide gel formation.
  • Ammonium persulfate is a polymerization catalyst used with TEMED for polyacrylamide gel formation.
  • APS has also been utilized to study protein-protein interactions via photoinitiated crosslinking chemistry.
  • Other applications of APS include its use as a reducer and retarder in photography, the manufacture of aniline dyes, electroplating, and the decolorizing and deodorizing of oils.
Identificatori chimici
CAS 7727-54-0
Formula molecolare H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 228.19
Numero MDL MFCD00003390
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium persulfate
Punto di fusione 120°C (Decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water, 83.5 g/100 g water at 25°C
IUPAC Name diazanium;sulfonatooxy sulfate
Peso formulazione 228.18
Percent Purity ≥98%
Grado Biologia molecolare
Densità 1.98 g/cm3 at 68°F; Bulk Density: 951 to 1050 kg/m3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium Persulfate, molecular biology reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium persulphate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.