Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium persulfate |
| Punto di fusione | 120.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Residuo dopo la combustione | 0.05% max. |
| Gravità specifica | 1.98 |
| Pressione del vapore | Negligible |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium persulfate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.