Learn More
Ammonium persulfate, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10219790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25kg
2kg
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10219790 100 g Flacone in plastica 100g
10341681 10 g Glass Bottle 10g
10095750 500 g Flacone in plastica 500g
10483731 2 kg Glass Bottle 2kg
10651705 5 kg Flacone in plastica 5kg
10712164 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10219790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401161000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Oxidation reagent | CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-54-0
Formula molecolare H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 228.19
Numero MDL MFCD00003390
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC Name diazanium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium persulfate
Punto di fusione 120.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Indice di Merck 15, 539
Peso formulazione 228.19
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.05% max.
Gravità specifica 1.98
Pressione del vapore Negligible
Informazioni di decomposizione >120°C
Densità 1.9800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium persulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.