Learn More
Ammonium persulfate, 99+%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 327085000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7727-54-0 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 1444 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10024273
  • 108.00€ / 500g
Spedizione stimata: 28-07-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Oxidation reagent
Specifica
Identificatori chimici
7727-54-0
228.19
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
H8N2O8S2
MFCD00003390
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
diazanium;sulfonatooxy sulfate
Specifica
Ammonium persulfate
0.2% max. (H2SO4)
99% min. (Iodometry)
(NH4)2S2O8
01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
diazanium;sulfonatooxy sulfate
62648
Powder
Molecular Biology
20ppm max.
none detected
10ppm max.
Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose.
White
500g
DNAse, RNAse and Protease Free
7727-54-0
H8N2O8S2
MFCD00003390
15, 539
Solubility in water: 582g/L (20°C),may decompose
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
228.19
228.19
99+%
20ppm max
1.9800g/mL
50ppm max.
Plastic bottle
1.98
120.0°C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Ammonium persulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
SDS Documenti
Certificati