Learn More
Ammonium Persulfate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium Persulfate |
Punto di fusione | 120°C |
Colore | White |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | (NH4)2S2O8 |
Numero UN | UN1444 |
Peso formulazione | 228.2g/mol |
Percent Purity | 98% |
Grado | Reagent |
Imballaggio | Poly Bottle |