Learn More
Ammonium Persulfate, TRC
Codice prodotto. 30332711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332711 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63406525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Quantità 25 g
Formula molecolare H8N2O8S2
Sinonimo Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Ammonium Salt (1:2), Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Diammonium Salt, Ad 485, Ammonium Peroxidodisulfate, Ammonium Peroxydisulfate, Ammonium Peroxydisulfate ((NH4)2S2O8), Ammonium Peroxysulfate, Anala R, Bis(ammonium) Peroxodisulfate, Diammonium Peroxydisulfate, Diammonium Peroxydisulphate, Diammonium Persulfate, Enplate AD 485, Panreac PA
InChI Formula InChI=1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name diazanium;sulfonatooxy sulfate
Molecular Weight (g/mol) 228.2
Peso formulazione 227.9722