Learn More
Ammonium phosphate, dibasic, 99%, for biochemistry
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium phosphate, dibasic |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | (NH4)2HPO4 |
| Indice di Merck | 15,54 |
| Informazioni di solubilità | (1 M in water) Clear colorless |
| IUPAC Name | diazanium;hydrogen phosphate |
| Peso formulazione | 132.06 |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | Biochemical |
| Vedi altri risultati |