Learn More
Ammonium Phosphate Dibasic, Reagent Grade, ≥98%, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium phosphate dibasic |
Punto di fusione | 155°C |
Colore | White |
pH | 7.5 to 9 (at 25°C) |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | (NH4)2HPO4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | diazanium;hydrogen phosphate |
Peso formulazione | 132.06g/mol |
Percent Purity | ≥98% |