Learn More
Ammonium Phosphate GFAA Matrix Modifier: 10% NH4H2PO4 in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17903626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17903626 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17903626 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGMAP10P100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Ammonium Phosphate GFAA Matrix Modifier: 10% NH4H2PO4 in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium Phosphate
CAS 10361-65-6
Metodi GFAA
Nomi componenti o analita Ammonium Phosphate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare (NH4)3PO4
Concentrazione 10%
Sinonimo (NH4)3PO4
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name Ammonium Phosphate
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 149.09
Quantità 100 mL
Peso formulazione 149.09 g/mol