Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15632020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15632020 500 g 500g
15612020 100 g 100g
15622020 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15632020 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 216003500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    117.17€ / 500g
    Risparmia 9.83€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-76-1
Formula molecolare H6NO4P
Molecular Weight (g/mol) 115.03
Numero MDL MFCD00003396
InChI Key LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC Name azanium;dihydrogen phosphate
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Phosphate Monobasic
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Formula lineare NH4H2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 115.03g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio LDPE Bottle