Learn More
Ammonium Phosphate, Monobasic, HPLC Grade, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15537864 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15537864 1 kg Wide Mouth Amber Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537864 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 077708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.95€
    449.19€ / 1kg
    Risparmia 221.76€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-03-2027
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    For Use in High Performance Liquid Chromatography
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Phosphate, Monobasic
Nota nome Monobasic
CAS 7722-76-1
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Formula molecolare H6NO4P
Numero MDL MFCD00003396
Sinonimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
InChI Key LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
IUPAC Name azanium;dihydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Peso formulazione 115.03
Percent Purity ≥98%
Grado HPLC
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.80kg