Learn More
Ammonium phosphomolybdate hydrate, Reagent Grade
Descrizione
Ammonium phosphomolybdate hydrate is used to prepare aluminosilicate-supported heteropolyacid catalysts, which finds application in the dehydration of glycerol in the gas phase to get acrolein. It is used as an inorganic ion exchanger involved in the removal of cesium from liquid wastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium phosphomolybdate hydrate |
| Punto di fusione | (decomposition) |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Densità | 3.15 g/mL |
| Formula lineare | (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3) |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
| Peso formulazione | 1876.35 (Anhydrous) |
| Grado | Reagent |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium phosphomolybdate hydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium phosphomolybdate hydrate