Learn More
Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate, for AAS, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 150°C |
| CAS | 5108-96-3 |
| Colore | White |
| pH | 6 to 7 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | C5H12N2S2 |
| Numero MDL | 12720 |
| Peso formulazione | 164.28g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.