Learn More
Ammonium sodium phosphate tetrahydrate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10461261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10461261 1 kg Flacone in plastica 1kg
10035413 250 g Flacone in plastica 250g
13478478 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10461261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    126.00€ / 1kg
    Risparmia 8.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-13-3 | H5NNaO4P·4H2O | 209.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-13-3
Formula molecolare H5NNaO4P·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 209.07
Numero MDL MFCD00066970
InChI Key IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC Name azanium;sodium;hydrogen phosphate;tetrahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
Punto di fusione 80°C
Nota nome For analysis
Colore Colorless to White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.54
Intervallo percentuale saggio 99%
Densità 1.5400g/mL
Formula lineare Na(NH4)HPO4·4H2O
Indice di Merck 12,587
Peso formulazione 209.07
Percent Purity 99%
Grado Analytical