Learn More
Ammonium solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1 g/L |
| Tipo | Single-component Standard Solution |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 500 mL |