Learn More
Ammonium Sulfamate, ≥98.0%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15662280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15662280 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15652280 100 g Flacone in polietilene 100g
15672280 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15662280 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2287451KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    261.35€ / 1kg
    Risparmia 22.65€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7773-06-0
Formula molecolare H6N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 114.119
Numero MDL MFCD00011429
InChI Key GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC Name azanium;sulfamate
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfamate
Punto di fusione 131°C to 135°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Formula lineare NH4SO3NH2
Numero UN UN3077
Peso formulazione 114.12g/mol
Percent Purity ≥98.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Residuo dopo la combustione ≤0.10%
Aspetto Crystalline
Densità 1g/cm3