Learn More
Ammonium sulfamate, ACS reagent
Codice prodotto. 10055740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10055740 100 g Flacone in plastica 100g
10301501 5 g Glass Bottle 5g
10075690 500 g Flacone in plastica 500g
10195553 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10055740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.40€
    41.60€ / 100g
    Risparmia 2.80€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7773-06-0
Formula molecolare H6N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 114.119
Numero MDL MFCD00011429
InChI Key GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC Name azanium;sulfamate
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sulfamate
Punto di fusione 132.0°C to 134.0°C
Nota nome 98+%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.10% max.
Formula lineare H2NSO3NH4
Indice di Merck 15, 551
Peso formulazione 114.12
Percent Purity ≥98.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium sulfamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico