Learn More
Ammonium Sulfamate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Codice prodotto. 15650930 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15650930 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15650930 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 09960100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfamate
Punto di fusione 131°C to 135°C
CAS 7773-06-0
Colore White
pH 4.5 to 6.0 (at 114.1g/L 25°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Formula molecolare H6N2O3S
Formula lineare NH4SO3NH2
Numero MDL MFCD00011429
Numero UN UN3077
Sinonimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
InChI Key GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name azanium;sulfamate
Molecular Weight (g/mol) 114.119
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Peso formulazione 114.12g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Residuo dopo la combustione ≤0.02% (as SO4)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium sulphamidate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphamidate