Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium sulfate |
| Punto di fusione | 280.0°C |
| Colore | Yellow to Orange |
| Forma fisica | Crystals or Powder |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9995% |
| Formula lineare | (NH4)2SO4 |
| Indice di Merck | 15,552 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
| Vedi altri risultati |