Learn More
Ammonium sulfate, 99.9995%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium sulfate |
| Punto di fusione | 280.0°C |
| Colore | Yellow to Orange |
| Forma fisica | Crystals or Powder |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9995% |
| Formula lineare | (NH4)2SO4 |
| Indice di Merck | 15,552 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
| Peso formulazione | 132.14 |
| Vedi altri risultati |