Learn More
Ammonium sulfate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10105563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10105563 5 kg Flacone in plastica 5kg
10556792 25 g Flacone in plastica 25g
10697561 500 g Flacone in plastica 500g
10556602 1 kg Flacone in plastica 1kg
15109293 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10105563 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    172.00€ / 5kg
    Risparmia 12.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sulfate
Punto di fusione 280.0°C
Colore Silver to Gray
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Granules, Fillings or Chips
Quantità 5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.005 % max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Densità 1.76g/mL
Formula lineare (NH4)2SO4
Indice di Merck 15, 552
Informazioni di solubilità Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
IUPAC Name diazanium;sulfate
Peso formulazione 132.14
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS