Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium sulfate |
| Punto di fusione | 280.0°C |
| Colore | Silver to Gray |
| pH | 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Granules, Fillings or Chips |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Residuo dopo la combustione | 0.005 % max. |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Densità | 1.76g/mL |
| Vedi altri risultati |