Learn More
Ammonium Sulfate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 11904261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904261 1 kg Flacone in plastica 1kg
13408588 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20€
    40.50€ / 1kg
    Risparmia 2.70€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sulfate
Punto di fusione 280.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore White
pH 5.0 to 6.0
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare (NH4)2SO4
Indice di Merck 15,552
Informazioni di solubilità Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 132.14
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro