Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium sulfate |
| Punto di fusione | 280.0°C |
| Quantità | 25 kg |
| Imballaggio | Fibre drum |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | (NH4)2SO4 |
| Indice di Merck | 15,552 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
| IUPAC Name | diazanium;sulfate |
| Peso formulazione | 132.14 |
| Show More |