Learn More
Ammonium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10181940 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10181940 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10325410 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10191940 2.5 kg Recipiente per polveri in plastica 2.50kg
10203280 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10181940 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/6480/60
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
H8N2O4S, CAS Number-7783-20-2, 500g, Colorless, 132.13g/mol, 280 deg.C, 3391, Plastic powder jar, 5 to 6, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 280°C
Colore Colorless
pH 5 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 132.13g/mol