Learn More
Ammonium Sulfate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10244923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10244923 1 kg Flacone in polietilene 1kg
10011273 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10244923 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP212R1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
This enzyme-grade Ammonium Sulfate is suitable for use in the purification of proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfate
Punto di fusione 280°C
Colore Colorless
pH 5 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare (NH4)2SO4
Indice di Merck 15, 552
Peso formulazione 132.14
Percent Purity ≥99.5%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene