Learn More
Ammonium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15623240 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
missing translation for 'unitSize':
1kg
50kg
5kg
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità missing translation for 'unitSize'
15623240 1 kg 1kg
15653240 5 kg 5kg
15633240 4 x 5 kg pezzi 4
15643240 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 15623240 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 311191KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    60.63€ / 1kg
    Risparmia 6.37€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name diazanium;sulfate
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Formula lineare (NH4)2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 132.14g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
Residuo dopo la combustione ≤0.005% (as SO4)
Densità 1.77g/mL at 25°C