Learn More
Ammonium Sulfate, purum p.a., Honeywell™
Codice prodotto. 15690930 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15690930
Marca: Honeywell Research Chemicals 09982250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name diazanium;sulfate
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfate
Quantità 250 g
Formula lineare (NH4)2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water, 0.5/10g/mL
Peso formulazione 132.14g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Grado purum p.a.
Densità 1.77g/mL at 25°C