Learn More
Ammonium Sulphate solution 0.5mol/L, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12910914 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12910914 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12910914 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 204 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.43€
    116.03€ / 1000mL
    Risparmia 101.40€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulphate
Imballaggio Bottle
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Concentrazione 0.5 M
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC Name sulfuric acid diamine
Molecular Weight (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:62946