Learn More
Ammonium tartrate, 98.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11490882 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11490882 100 g
11400892 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490882 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219504280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 3164-29-2
Formula molecolare C4H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 184.15
Numero MDL MFCD00013073
InChI Key NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Sinonimo ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid diamine
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium tartrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 0.988
Peso formulazione 184.1
Percent Purity 99.1%