Learn More
Ammonium Tartrate Dibasic, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15620940 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15620940 250 g Flacone in polietilene 250g
15610940 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15620940 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 09984250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., crystallized,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3164-29-2
Formula molecolare C4H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 184.15
Numero MDL MFCD00013073
InChI Key NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Sinonimo ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
IUPAC Name diazanium;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Tartrate Dibasic
Colore White
Forma fisica Crystallized
Quantità 250 g
Formula lineare (NH4)2C4H4O6
Beilstein 6120352
Peso formulazione 184.15g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Grado purum p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Residuo dopo la combustione ≤0.05% (as SO4)
Aspetto Crystals
Densità 1.601g/cu.cm