Learn More
Ammonium tetrachloroplatinate(II), 99.9% (metals basis), Pt 51% min
Codice prodotto. 11351688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351688 1 g 1g
11341688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351688 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011046.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 13820-41-2 | Cl4H8N2Pt | 372.96 g/mol
Ammonium tetrachloroplatinate(II) is used in spectral analysis standard. It is also used in the preparation of platinum sponge and platinum catalytic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13820-41-2
Formula molecolare Cl4H8N2Pt
Molecular Weight (g/mol) 372.96
Numero MDL MFCD00010885
InChI Key QJIMNDWDOXTTBR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ammonium tetrachloroplatinate ii, diammonium tetrachloroplatinate, ammonium platinous chloride, diammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium tetrachloroplatinate, bis ammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium chloroplatinate ii, unii-z5ny20a9s2, h8cl4n2pt, epitope id:151521
IUPAC Name platinum(2+) diammonium tetrachloride
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium tetrachloroplatinate(II)
Punto di fusione 145°C (decomposition)
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 2.936 g/mL
Formula lineare (NH4)2PtCl4
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 372.98
Percent Purity 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 51% min.