Learn More
Ammonium thiocyanate, 0.1N Standardized Solution
Codice prodotto. 11383677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383677 4 L 4L
11393677 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035580.K7
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7732-18-5 | NH4SCN
Ammonium thiocyanate, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare NH4SCN
Numero MDL MFCD00011428
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium thiocyanate
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water, ethanol, methanol, ammonia and acetone
Tipo Analytical Volumetric Solution
Molecular Weight (g/mol) 76.12
Quantità 4 L
Peso formulazione 76.12
Grado Standard